BINDER et Fisher Scientific channel présentent deux fabuleuses nouvelles étuves de séchage sous vide
Découvrez une remarquable conception au service des échantillons ininflammables et inflammables.
Jeudi 25 février 2021
13 h 00 CET (Berlin, Paris, Madrid)
Inscrivez-vous dès maintenantProgramme
Qu’arrive-t-il à un ballon dans une Etuve de séchage sous vide ? En dehors de ces expériences, le séchage sous vide est idéal pour les processus impliquant des échantillons sensibles à la température ou à l’oxygène, des solvants inflammables, un séchage accéléré et bien d’autres applications.
Des visuels jamais paratgés auparavant démontrent la fonctionnalité, la convivialité et les avantages de deux nouveaux modèles d'étuves de séchage sous vide Binder : la VD et la VDL conforme à l’ATEX.
Selon le modèle, la température maximale est de 220°C ou 110°C, tandis que le vide le plus bas possible est ≤ 5 mbar selon le type de pompe, le tout activé / désactivé par un contrôleur. Un écran tactile permet des réglages numériques précis et un nouveau système d’éclairage intérieur unique en son genre offre des possibilités de visualisation jamais atteintes auparavant. Le séchage reproductible est facilité par une fonction de détection automatique appelée SmartVent, qui est également décrite. Rejoignez-nous pour découvrir ces fonctionnalités et bien d’autres encore.
Ces nouvelles étuves de séchage sous vide sont utilisées pour des applications dans les domaines de l’automobile, de l’électronique, de la pharmaceutique, des cosmétiques et de la recherche sur les produits alimentaires et boissons, ainsi que pour l’assurance qualité et la production.
Sujets principaux de la conférence en ligne:
- Découvrez à quel point le séchage sous vide peut être facile
- Découvrez comment les directives de sécurité ATEX ont influencé une conception unique en son genre.
- Découvrez le fonctionnement de la chambre antidéflagrante
- Découvrez comment les fonctions intelligentes résolvent les problèmes de séchage au quotidien
Documents connexes
- Brochure : Etuves de séchage sous vide
- Brochure : Modèle VD 23 Etuves de séchage sous vide pour solvants ininflammables
Notre intervenant
Lothar Maresch
Biologiste, Binder Academy Manager.
Inscrivez-vous dès maintenant pour assister à la conférence en ligne
Conférences en ligne similaires